Learn More
Oxalato de disprosio(III) decahidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Código de producto. 11392538
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11392538 25 g 25 g
11382538 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11392538
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014593.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24670-07-3
Fórmula molecular C6H26Dy2O22
Peso molecular (g/mol) 775.252
Número MDL MFCD00150482
Clave InChI WJYBVSNZIQHDSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo scandium oxalate decahydrate
PubChem CID 131876564
Nombre IUPAC disprosio;ácido oxálico;decahidrato
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Dy].[Dy]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dysprosium(III) oxalate decahydrate
Punto de fusión 40°C (in -H2O)
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Fórmula lineal Dy2(C2O4)3·10H2O
Número UN UN3288
Formula Weight (peso de la fórmula) 769.21 (589.06 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton
Sensibilidad Hygroscopic