Learn More
Fluoruro de disprosio(III), anhidro, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Dysprosium(III) fluoride, anhydrous is used for vacuum deposition.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 2200°C |
| Nombre del producto químico o material | Dysprosium(III) fluoride |
| Punto de fusión | 1360°C |
| Nombre de nota | Anhydrous |
| Color | Blanco |
| Forma física | Masa cristalina |
| Cantidad | 25 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (REO) |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.5 |
| Mostrar más |