Learn More
Fluoruro de disprosio(III), anhidro, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Código de producto. 11394108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394108 10 g 10 g
11384108 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394108 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041409.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para deposición al vacío
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13569-80-7
Número MDL MFCD00016071
Especificaciones
Punto de ebullición 2200°C
Nombre del producto químico o material Dysprosium(III) fluoride
Punto de fusión 1360°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco
Forma física Piezas de 12 mm y hacia abajo
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Información de solubilidad Soluble in strong mineral acids. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.5
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 7.5 g/mL