Learn More
Acetato de disprosio(III) tetrahidrato, REacton™, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381059 10 g 10 g
11391059 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11381059 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011314.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15280-55-4 | C6H17DyO10 | 411.69 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15280-55-4
Fórmula molecular C6H17DyO10
Peso molecular (g/mol) 411.69
Número MDL MFCD00013033
Clave InChI SIYZPSYZNCQFDV-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC dysprosium(3+) triacetate tetrahydrate
SMILES O.O.O.O.[Dy+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dysprosium(III) acetate tetrahydrate
Punto de fusión 120°C (decomposition)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.68 (339.62 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Reacton
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic