Learn More
2,4-pentanedionato de disprosio(III) hidrato, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11306678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11306678 5 g 5 g
11396668 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11306678 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013219.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14637-88-8 | C15H21DyO6 | 459.83 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14637-88-8
Fórmula molecular C15H21DyO6
Peso molecular (g/mol) 459.83
Número MDL MFCD00013489
Clave InChI VABPDCUJKLETFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dysprosium acetylacetonate hydrate, dysprosium,tris 2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11
PubChem CID 121233142
Nombre IUPAC dysprosium(3+) tris(2,4-dioxopentan-3-ide)
SMILES [Dy+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dysprosium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.83 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.9%
Grado Reacton
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic