Learn More
Lámina de disprosio, 0,1 mm de grosor, 0,999, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11391769 25 x 25 mm 25 mm
11345929 50 x 50 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391769 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012382.FF
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Forma: Aprox. 0,53 g/25 x 25 mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7429-91-6
Fórmula molecular Dy
Peso molecular (g/mol) 162.50
Número MDL MFCD00010982
Clave InChI KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ingot reo, disprosio, atom, ion, ingot, pieces, powder, foil, 3n, chips, 3n, ingot, 3n
PubChem CID 23912
ChEBI CHEBI:33377
Nombre IUPAC disprosio
SMILES [Dy]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dysprosium
Color Gris a plata
Forma física Lámina, 0,1 mm (0,004 pulg.) de grosor
Cantidad 25 x 25 mm
Olor Odorless
Aspecto Gray to silver foil
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.90%