missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dynein light chain 2a cytoplasmic Antibody [DyLight 350], Novus Biologicals™

Código de producto. 30601680 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30601680 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30601680 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346610UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Dynein light chain 2a cytoplasmic Polyclonal antibody specifically detects Dynein light chain 2a cytoplasmic in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Dynein light chain 2a cytoplasmic
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 350
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BITH, Bithoraxoid-like protein, DNCL2Acytoplasmic dynein light chain 2A, DNLC2ABLP, Dynein light chain 2A, cytoplasmic, dynein light chain roadblock-type 1, dynein, cytoplasmic, light polypeptide 2A, dynein, light chain, roadblock-type 1, dynein-associated protein HKM23, Dynein-associated protein Km23, roadblock domain containing 1, Roadblock domain-containing protein 1, ROBL/LC7-like 1, ROBLD1Roadblock-1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno dynein, light chain, roadblock-type 1. (Uniprot# Q9NP97)
Método de purificación Immunogen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 83658
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.