missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DYNC1H1 Antibody [Alexa Fluor™ 594], Novus Biologicals™

Código de producto. 30599414 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30599414 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30599414 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346613AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

DYNC1H1 Polyclonal antibody specifically detects DYNC1H1 in Human,Mouse,Rat,Zebrafish samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DYNC1H1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen cytoplasmic dynein 1 heavy chain 1, Cytoplasmic dynein heavy chain 1, DHC1a, DHC1Dynein heavy chain, cytosolic, DKFZp686P2245, Dnchc1, DNCLDNCH1, DNECLDYHC, dynein, cytoplasmic 1, heavy chain 1, dynein, cytoplasmic, heavy polypeptide 1, HL-3, KIAA0325, p22
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno dynein, cytoplasmic 1, heavy chain 1. (Uniprot# Q14204)
Método de purificación Immunogen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1778
Especies diana Human, Mouse, Rat, Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.