Learn More
Gibco™ Medio Dynamis™
Código de producto. 30283761
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
10 L
20 L
Pakningsstørrelse:
1 Kg
10 litros
20 litros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Pakningsstørrelse
30283761 10 L 10 litros
16834650 1000 mL 1 Kg
30284221 20 L 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30283761 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A2661502
Haga que su desarrollo de procesos cuente
Usar código promocional 27978
Se alle kampagner
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Gibco Dynamis liquid medium is specifically designed to offer the highest batch and fed-batch culture performance and yield with recombinant CHO cells in a chemically defined environment.
Gibco Dynamis liquid medium is specifically designed to offer the highest batch and fed-batch culture performance and yield with recombinant CHO cells in a chemically defined environment. The chemically defined, protein-free, animal origin component-free formulation provides the power to achieve high titers, start process development faster and streamline or simplify transfer to manufacturing scale.
La formulación sin componentes de origen animal ni proteínas definida químicamente proporciona la capacidad para lograr títulos altos, iniciar el desarrollo del proceso más rápido y agilizar o simplificar la transferencia a escala de fabricación.
Capacidad para lograr títulos superiores
El medio Dynamis se ha reforzado para ayudar a maximizar el crecimiento de células CHO recombinantes y la expresión de proteínas en el cultivo por lotes en suspensión, ofreciendo el día 14 una producción un 170 % mayor que los medios de la competencia seleccionados con suplementos simples de glucosa. Los cultivos en medio Dynamis llegan a títulos aún más altos demostrando una buena viabilidad celular hasta el día 21. Este medio también puede proporcionar un aumento de hasta el 60 % en crecimiento y producción de lotes alimentados en cultivos de lotes alimentados que solo contienen glucosa para líneas celulares y aplicaciones seleccionadas cuando se utiliza con el suplemento EfficientFeed C+.
Capacidad para iniciar el desarrollo de procesos más rápido
Como medio reforzado, Dynamis proporciona la capacidad para obtener una alta densidad celular de más de 10 millones de células por ml que los productos de la competencia y permite que la densidad celular se mantenga más tiempo manteniendo simplemente los niveles de glucosa. El crecimiento de células viables logrado lo convierte en una buena opción para la ampliación si ha comenzado con el medio CD FortiCHO. Cuando se combina con el suplemento C+ de EfficientFeed, proporciona una forma rápida y eficaz de desarrollar un proceso.
Cuándo utilizar el medio Dynamis
  • La línea de células que esté utilizando es una línea de células CHO K1, GS CHO o CHO-S transfectada
  • Se necesitan densidades celulares de lote máximas y títulos de proteínas
  • Tiene tiempo de adaptar las células a un nuevo medio con el fin de maximizar títulos
  • La salud celular en la recolección es una prioridad para el procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Línea de células CHO DG44, CHO-S, de bancos según las cGMP, CHO-S, CHO-K1, GS-CHO, HEK293
Clasificación Animal Origin-free, Chemically-defined, Protein-free, Serum-free
Formulario Líquido
Tipo de producto AGT Medium
Línea de productos Dynamis
Cantidad 10 L
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formato Universal Bag(s)
Contenido y almacenamiento Liquid format medium. Store in the dark at 2°C to 8°C.
Culture Type Mammalian Cell Culture
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.