Learn More
Gibco™ Medio Dynamis™
Código de producto. 16834650
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
10 L
20 L
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 litros
1000 ml
20 litros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16834650 1000 mL 1 Kg
16813330 1000 mL 1000 ml
30283761 10 L 10 litros
30284221 20 L 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16834650 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A2661501
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Gibco Dynamis liquid medium is specifically designed to offer the highest batch and fed-batch culture performance and yield with recombinant CHO cells in a chemically defined environment.
La formulación sin componentes de origen animal ni proteínas definida químicamente proporciona la capacidad para lograr títulos altos, iniciar el desarrollo del proceso más rápido y agilizar o simplificar la transferencia a escala de fabricación.
Capacidad para lograr títulos superiores
El medio Dynamis se ha reforzado para ayudar a maximizar el crecimiento de células CHO recombinantes y la expresión de proteínas en el cultivo por lotes en suspensión, ofreciendo el día 14 una producción un 170 % mayor que los medios de la competencia seleccionados con suplementos simples de glucosa. Los cultivos en medio Dynamis llegan a títulos aún más altos demostrando una buena viabilidad celular hasta el día 21. Este medio también puede proporcionar un aumento de hasta el 60 % en crecimiento y producción de lotes alimentados en cultivos de lotes alimentados que solo contienen glucosa para líneas celulares y aplicaciones seleccionadas cuando se utiliza con el suplemento EfficientFeed C+.
Capacidad para iniciar el desarrollo de procesos más rápido
Como medio reforzado, Dynamis proporciona la capacidad para obtener una alta densidad celular de más de 10 millones de células por ml que los productos de la competencia y permite que la densidad celular se mantenga más tiempo manteniendo simplemente los niveles de glucosa. El crecimiento de células viables logrado lo convierte en una buena opción para la ampliación si ha comenzado con el medio CD FortiCHO. Cuando se combina con el suplemento C+ de EfficientFeed, proporciona una forma rápida y eficaz de desarrollar un proceso.
Cuándo utilizar el medio Dynamis
  • La línea de células que esté utilizando es una línea de células CHO K1, GS CHO o CHO-S transfectada
  • Se necesitan densidades celulares de lote máximas y títulos de proteínas
  • Tiene tiempo de adaptar las células a un nuevo medio con el fin de maximizar títulos
  • La salud celular en la recolección es una prioridad para el procesamiento posterior
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células CHO DG44, CHO-S, de bancos según las cGMP, CHO-S, CHO-K1, GS-CHO, HEK293
Clasificación Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio AGT
Línea de productos Dynamis
Cantidad 1000 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formato Frasco(s)
Contenido y almacenamiento Medio de formato líquido. Almacenar en un lugar oscuro a una temperatura de 2 a 8 °C.
Culture Type Cultivo de células de mamífero