missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dynamin 3 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18554970 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.025 mL
Tamaño de la unidad:
25 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18554970 0.025 mL 25 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18554970 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB12034580.025ml

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 2 publications

Dynamin 3 Polyclonal specifically detects Dynamin 3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Dynamin 3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:250
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen Dyna III, dynamin 3, dynamin family member, dynamin-3, EC 3.6.5.5, MGC70433, T-dynamin, testicular
Símbolos de los genes DNM3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic Peptide: C P(623) D K S F T E N D E N G Q A E N F(639)
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.025 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Membrane Trafficking and Chaperones
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26052
Especificidad de la prueba Detects a band at approximately 100 kDa.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles. After opening store under sterile conditions.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.