missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dynactin Subunit 2/DCTN2/DCTN-50 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18486721 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
25ul
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18486721 25ul 25 microlitros
18283238 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18486721 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP18527725ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication

Dynactin Subunit 2/DCTN2/DCTN-50 Polyclonal specifically detects Dynactin Subunit 2/DCTN2/DCTN-50 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Dynactin Subunit 2/DCTN2/DCTN-50
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:2500 - 1:5000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin 1:2500 - 1:5000
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen DCTN-50, DCTN5050 kD dynein-associated polypeptide, dynactin 2 (p50), dynactin complex 50 kD subunit, Dynactin complex 50 kDa subunit, dynactin subunit 2,50 kDa dynein-associated polypeptide, DYNAMITIN, p50 dynamitin, RBP50
Símbolos de los genes DCTN2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:RWSPIASTLPELVQRLVTIKQLHEQAMQFGQLLTHLDTTQQMIANSLKDNTTLLTQVQTTMRENLATVEGNFASIDERMKKL
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25ul
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10540
Especificidad de la prueba Specificity of human Dynactin Subunit 2/DCTN2/DCTN-50 antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.