Learn More
Dynactin Subunit 2/DCTN2/DCTN-50 Antibody [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Código de producto. 30732617 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30732617 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30732617 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF6850JF669
Sheep Polyclonal Antibody
Dynactin Subunit 2/DCTN2/DCTN-50 Polyclonal antibody specifically detects Dynactin Subunit 2/DCTN2/DCTN-50 in Human,Mouse samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Dynactin Subunit 2/DCTN2/DCTN-50
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DCTN-50, DCTN5050 kD dynein-associated polypeptide, dynactin 2 (p50), dynactin complex 50 kD subunit, Dynactin complex 50 kDa subunit, dynactin subunit 2,50 kDa dynein-associated polypeptide, DYNAMITIN, p50 dynamitin, RBP50
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Dynactin Subunit 2/DCTN2, Asp277-Lys401, Accession # Q13561
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10540
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG