missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dynactin Subunit 1/DCTN1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18009593 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18009593 0.1 mg 0.10 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18009593 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB1001110

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 3 publications

Dynactin Subunit 1/DCTN1 Polyclonal specifically detects Dynactin Subunit 1/DCTN1 in Human, Mouse, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Proximity Ligation Assay, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Dynactin Subunit 1/DCTN1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.5-2 ug/ml, Flow Cytometry 1:10-1:1000, Immunohistochemistry 2 - 4 ug/ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 2-4 ug/ml, Proximity Ligation Assay, Peptide ELISA Detection limit 1:128000
Formulación Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q14203
Alias de gen dynactin 1, dynactin 1 (p150, Glued (Drosophila) homolog), dynactin subunit 1, glued homolog, Drosophila), p135, p150 Glued (Drosophila) homolog, p150-glued
Símbolos de los genes DCTN1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Peptide with sequence C-QEQLHQLHSRLIS corresponding to C-Terminus according to NP_004073.2, NP_075408.1, NP_001128512.1, NP_001128513.1.
Peso molecular del antígeno 142 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1639
Especificidad de la prueba This antibody is expected to recognize all reported isoforms (NP_004073.2; NP_075408.1; NP_001128512.1; NP_001128513.1).
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.