Learn More
Dynactin Subunit 1/DCTN1 Antibody [FITC], Novus Biologicals™
Código de producto. 30735461 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30735461 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30735461 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF6657F
Sheep Polyclonal Antibody
Dynactin Subunit 1/DCTN1 Polyclonal antibody specifically detects Dynactin Subunit 1/DCTN1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Dynactin Subunit 1/DCTN1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen dynactin 1, dynactin 1 (p150, Glued (Drosophila) homolog), dynactin subunit 1, glued homolog, Drosophila), p135, p150 Glued (Drosophila) homolog, p150-glued
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Dynactin Subunit 1/DCTN1, Ala1145-Ser1278, Accession # Q14203
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1639
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG