Descripción
Dynactin 6 Polyclonal specifically detects Dynactin 6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Dynactin 6 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | APC |
| Dilución | Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | dynactin 6, dynactin subunit 6, Dynactin subunit p27, P27, Protein WS-3, WS-3, WS3novel RGD-containing protein |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Dynactin 6 fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |