Learn More
DYM Antibody (1C2), Novus Biologicals™
Código de producto. 18374889 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18374889 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18374889 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00054808M01
Mouse Monoclonal Antibody
DYM Monoclonal antibody specifically detects DYM in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DYM
Aplicaciones ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1C2
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_060123
Alias de gen DMCSMCFLJ20071, Dyggve-Melchior-Clausen syndrome protein, dymeclin, FLJ90130
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno DYM (NP_060123, 343 a.a. ~ 430 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. QTSDQATLLLYTLLHQNSNIRTYMLARTDMENLVLPILEILYHVEERNSHHVYMALIILLILTEDDGFNRSIHEVILKNITWYSERVL
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54808
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ