Learn More
DY 131, Thermo Scientific™
Código de producto. 15466769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
15466769 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15466769 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65171.MA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Un agonista selectivo en los receptores relacionados con el estrógeno ERR→ y ERR→
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DY 131
CAS 95167-41-2
Color Amarillo
Fórmula molecular C18H21N3O2
Número MDL MFCD00715585
Cantidad 10 mg
Sinónimo unii-5vwv92039e, n-4-diethylaminobenzylidenyl-n'-4-hydroxybenzoyl-hydrazine, d06jpq, n'-4-diethylamino phenyl methylidene-4-hydroxybenzohydrazide, n-e-4-diethylamino phenyl methylideneamino-4-hydroxybenzamide, benzoic acid, p-hydroxy-, p-diethylamino benzylidene hydrazide, n'-1e-4-diethylamino phenyl methylene-4-hydroxybenzohydrazide, benzoic acid, 4-hydroxy-, 4-diethylamino phenyl methylene hydrazide, benzoic acid, 4-hydroxy-, 2-4-diethylamino phenyl methylene hydrazide, dy hplc
Clave InChI WLKOCYWYAWBGKY-CPNJWEJPSA-N
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C=NNC(=O)C2=CC=C(C=C2)O
Nombre IUPAC N-[(E)-[4-(dietilamino)fenil]metilideneamino]-4-hidroxibenzamida
Peso molecular (g/mol) 311.385
PubChem CID 5497124
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.38
Forma física Sólido