Learn More
Dxd, MedChemExpress
Código de producto. 16495778
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495778 10 mg 10 miligramos
16421369 1 mg 1 miligramo
16418457 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16495778 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13631D
MedChemExpress Dxd (Exatecan derivative for ADC) is a potent DNA topoisomerase I inhibitor, with an IC50 of 0.31 μM, used as a conjugated drug of HER2-targeting ADC (DS-8201a).
Dxd (Exatecan derivative for ADC) is a potent DNA topoisomerase I inhibitor, with an IC50 of 0.31 μM, used as a conjugated drug of HER2-targeting ADC (DS-8201a).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dxd
CAS 1599440-33-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H24FN3O6
Cantidad 10 mg
Sinónimo Exatecan derivative for ADC
Información de solubilidad DMSO : 7.14 mg/mL (14.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1[C@](O)(CC)C2=C(CO1)C(N3CC4=C5C6=C(CC[C@@H]5NC(CO)=O)C(C)=C(F)C=C6N=C4C3=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 493.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 493.48
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death