missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DUSP19 Antibody [DyLight 594], Novus Biologicals™

Código de producto. 30600999 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30600999 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30600999 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346617DL594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

DUSP19 Polyclonal antibody specifically detects DUSP19 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DUSP19
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen dual specificity phosphatase 19, Dual specificity phosphatase TS-DSP1, dual specificity protein phosphatase 19, DUSP17SAPK pathway-regulating phosphatase 1, EC 3.1.3.16, EC 3.1.3.48, LMWDSP3, LMW-DSP3, Low molecular weight dual specificity phosphatase 3, Protein phosphatase SKRP1, SKRP1MGC138210, Stress-activated protein kinase pathway-regulating phosphatase 1, TS-DSP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno dual specificity phosphatase 19. (Uniprot# Q8WTR2)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Protein Phosphatase
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 142679
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.