Learn More
Merck Filtro de membrana Durapore™ cargado, 0,22 μm
Código de producto. 11770433 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del filtro (métrico):
90 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Diámetro del filtro (métrico) unitSize
11770433 90 mm paquete de 25
1 options
Código de producto. 11770433 Proveedor Merck N.º de proveedor CCGL09025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recomendados en aplicaciones donde la máxima recuperación es primordial
Las membranas Durapore™ proporcionan altos caudales y rendimientos, pocos extraíbles y una amplia compatibilidad química. La membrana hidrófila Durapore™ se une a muchas menos proteínas que las membranas de nailon, nitrocelulosa o PTFE.
Características y ventajas
  • Disponibles en varios tamaños de poro (tanto en variedades hidrófilas como hidrófobas) para satisfacer sus necesidades de aplicación
  • Los filtros de membrana Durapore™ tienen un bajo nivel de unión de proteínas para minimizar la interacción con la muestra y maximizar la recuperación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de filtro Filtro de pantalla.
Tamaño de poro 0,22 μm
Material de la carcasa PVDF
Cantidad 25Pack
Diámetro del filtro (métrico) 90 mm