Learn More
DWK Life Sciences Tarro para muestras, con tapa esmerilada con bola DURAN™
Código de producto. 10121981 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
11.250 mL
1575 ml
1875 ml
2400 ml
2675 ml
3475 ml
395 ml
460 ml
530 ml
80 ml
875 ml
890 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10121981 890 ml cada uno
15271909 395 ml paquete de 10
10622971 3475 ml cada uno
10262241 875 ml cada uno
10005180 1575 ml cada uno
12799636 460 ml paquete de 10
10384031 1875 ml cada uno
10058120 2400 ml cada uno
10603351 11.250 mL cada uno
10779681 2675 ml cada uno
10567731 530 ml cada uno
15261909 80 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 10121981 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 242092602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    121.56€ / paquete de 1
    Ahorro 7.44€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Los tarros para muestras son adecuados para almacenar materiales. Las grandes superficies de vidrio permiten una buena visibilidad del contenido.
La multitud de diferentes pasos de trabajo en el ámbito de los laboratorios requiere una multitud de materiales de vidrio de uso universal. Estos materiales de vidrio suelen ser de forma simple y se caracterizan por su versatilidad. Los recipientes para muestras y las cubetas para preparaciones se utilizan para guardar y almacenar materiales y son empleados habitualmente para exposiciones. De este modo se pueden conservar los objetos expuestos para ser examinados posteriormente sin la necesidad de tocarlos.
  • Cierre más hermético debido a la tapa esmerilada
  • De fácil apertura debido a la bola en la tapa
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Capacidad (métrico) 890 ml
Para utilizar con (aplicación) Exposición de muestras; almacenamiento y transporte
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad 1Each
Diámetro (métrico) 115 mm