Learn More
DWK Life Sciences Frasco DURAN™ PURE, ámbar, con rosca DIN
BIOPHARMA
Código de producto. 15565360 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
1000 ml
100 ml
20.000 mL
2000 ml
250 ml
25 ml
5000 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 12
paquete de 120
paquete de 210
paquete de 280
paquete de 30
paquete de 360
paquete de 48
paquete de 540
paquete de 940
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15565360 25 ml paquete de 940
15310604 25 ml paquete de 10
15575360 100 ml paquete de 540
15320604 100 ml paquete de 10
15585360 250 ml paquete de 280
15330604 250 ml paquete de 10
15336798 500 ml paquete de 360
15340604 500 ml paquete de 10
15350604 1000 ml paquete de 10
15346798 1000 ml paquete de 210
15356798 2000 ml paquete de 120
15360604 2000 ml paquete de 10
15896931 5000 ml cada uno
15508441 5000 ml paquete de 48
15518441 10.000 mL paquete de 30
15806941 10.000 mL cada uno
15528441 20.000 mL paquete de 12
15816941 20.000 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 15565360 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 818061406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30175.00€
    29501.43€ / paquete de 940
    Ahorro 673.57€
    2% Descuento
En stock
Una gama de frascos de alta calidad con protección contra la luz y cierres, diseñados para satisfacer las necesidades de la industria farmacéutica y biotecnológica.
Frascos de vidrio de borosilicato tipo I de alta calidad con rosca GL 25/GL 45 de color ámbar disponibles en tamaños de 25 ml hasta 20 l y diseñados para satisfacer las necesidades de la industria farmacéutica. Los frascos DURAN™ PURE se cierran mediante una tapa protectora para evitar posibles contaminaciones. El color ámbar, muy uniforme, duradero y químicamente resistente debido al uso de tecnología innovadora, ofrece protección para compuestos sensibles a la luz. DWK Life Sciences pone a disposición los Certificados de análisis (CoAs) con cada entrega, lo que garantiza el 100 % de la trazabilidad y el servicio de control de cambios. Los frascos DURAN™ PURE están disponibles con la documentación requerida por las autoridades reguladoras y cumplen con los requisitos de las farmacopeas internacionales.
  • La tapa protectora evita la contaminación en el frasco durante el almacenamiento y el transporte
  • Entrega de un único lote
  • Certificado de análisis (CoA)
  • 100% de inspección visual
  • Análisis de resistencia hidrolítica según EP, USP y JP para cada lote
  • Servicio de control de cambios e información para el cliente en caso de variaciones
  • 100 % de trazabilidad completa desde el inicio de la fabricación
  • archivo principal sobre fármacos
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Color Amber
Para utilizar con (aplicación) Fabricación de fármacos y productos biotecnológicos sensibles a la luz; Almacenamiento y transporte de API sensibles a la luz, productos intermedios a granel, ingredientes y medios
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad 10/paq.
Esterilidad Non-sterile
Tamaño de rosca (métrico) GL 25
Closure Included No
Graduated Yes
Boca Narrow
Diámetro (métrico) 36 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 1 oz.
Forma Round
Desechables Reusable
Tipo de producto Screw Neck Bottle