Description
Frascos de vidrio de borosilicato tipo I de alta calidad con rosca GL 25/GL 45 de color ámbar disponibles en tamaños de 25 ml hasta 20 l y diseñados para satisfacer las necesidades de la industria farmacéutica. Los frascos DURAN™ PURE se cierran mediante una tapa protectora para evitar posibles contaminaciones. El color ámbar, muy uniforme, duradero y químicamente resistente debido al uso de tecnología innovadora, ofrece protección para compuestos sensibles a la luz. DWK Life Sciences pone a disposición los Certificados de análisis (CoAs) con cada entrega, lo que garantiza el 100 % de la trazabilidad y el servicio de control de cambios. Los frascos DURAN™ PURE están disponibles con la documentación requerida por las autoridades reguladoras y cumplen con los requisitos de las farmacopeas internacionales.
- La tapa protectora evita la contaminación en el frasco durante el almacenamiento y el transporte
- Entrega de un único lote
- Certificado de análisis (CoA)
- 100% de inspección visual
- Análisis de resistencia hidrolítica según EP, USP y JP para cada lote
- Servicio de control de cambios e información para el cliente en caso de variaciones
- 100 % de trazabilidad completa desde el inicio de la fabricación
- archivo principal sobre fármacos
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Color | Amber |
| Para utilizar con (aplicación) | Fabricación de fármacos y productos biotecnológicos sensibles a la luz; Almacenamiento y transporte de API sensibles a la luz, productos intermedios a granel, ingredientes y medios |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Cantidad | 10/paq. |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
| Closure Included | No |
| Graduated | Yes |
| Boca | Narrow |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.