Learn More
DWK Life Sciences Probeta multiuso DURAN™, con base redonda, sin graduación
Código de producto. 11746998 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
180 ml
220 ml
280 ml
380 ml
420 ml
450 ml
530 ml
770 ml
1250 ml
1650 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11746998 380 ml paquete de 10
15201729 180 ml paquete de 10
15804508 220 ml paquete de 10
15231729 280 ml paquete de 10
15211729 420 ml paquete de 10
15221729 530 ml paquete de 10
15241729 450 ml paquete de 10
15251729 1650 ml paquete de 10
10334261 770 ml cada uno
15261729 1250 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11746998 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 213986806
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los probetas sin graduación pueden usarse para mezclar componentes.
La multitud de diferentes pasos de trabajo en el ámbito de los laboratorios requiere una multitud de materiales de vidrio de uso universal. Estos materiales de vidrio suelen ser de forma simple y se caracterizan por su versatilidad.
  • Borde esmerilado rugoso
  • Con base redonda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Diámetro exterior (métrico) 40 mm
Para utilizar con (aplicación) Soluciones diluyentes; mezcla de varios componentes
Capacidad (métrico) 380 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Cantidad 10/paq.