Learn More
DWK Life Sciences Tarro DURAN™, con borde y tapa
Código de producto. 15221909 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
70 ml
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15221909 70 ml paquete de 10
15231909 250 ml paquete de 10
15241909 500 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15221909 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 242073408
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tarro permite el almacenamiento y el transporte de materiales. La tapa a juego evita las turbulencias durante el transporte o la contaminación.
Idealmente, los recipientes que se pueden cerrar se utilizan para almacenar sustancias y materiales. De esta manera, las sustancias y los materiales pueden estar protegidos de los efectos no deseados. Estos recipientes están disponibles en varias formas, como latas, frascos o tarros. La elección del recipiente depende de la aplicación y/o naturaleza del material.
  • Con bordes y tapa para un almacenamiento y transporte seguros
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 70 ml
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y transporte
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad 10/paq.
Diámetro (métrico) 60 mm