Learn More
DWK Life Sciences Tarro DURAN™, con tapa
Código de producto. 12625706 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
75 ml
175 ml
325 ml
1000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12625706 1000 ml paquete de 10
15251909 75 ml paquete de 10
13494796 175 ml paquete de 10
12615706 325 ml paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12625706 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 242085701
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 02-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tarro permite el almacenamiento y el transporte de materiales. La tapa a juego evita las turbulencias durante el transporte o la contaminación.
Idealmente, los recipientes que se pueden cerrar se utilizan para almacenar sustancias y materiales. De esta manera, las sustancias y los materiales pueden estar protegidos de los efectos no deseados. Estos recipientes están disponibles en varias formas, como latas, frascos o tarros. La elección del recipiente depende de la aplicación y/o naturaleza del material.
  • Con tapa para un almacenamiento y transporte seguros
  • Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y transporte
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Cantidad 10/paq.
Diámetro (métrico) 150 mm