Learn More
Macherey-Nagel™ Rollo de papel de pH Duotest™
Código de producto. 10291991 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de pH:
De 5 a 8
Desde 1 hasta 4,3
Desde 3,5 hasta 6,8
Desde 7 hasta 10
Desde 9,5 hasta 14
Tamaño de la unidad:
1 PCS
5 PCS
5 metros
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de pH Tamaño de la unidad
10291991 De 5 a 8 1 PCS
10084880 Desde 1 hasta 4,3 5 metros
10320771 Desde 3,5 hasta 6,8 1 PCS
10360151 Desde 7 hasta 10 5 PCS
10094880 Desde 9,5 hasta 14 5 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10291991 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 90304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.30€
    14.60€ / paquete de 1
    Ahorro 2.70€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Dispone de dos zonas indicadoras para obtener lecturas más precisas. Los rollos de papel de pH Macherey Nagel™ Duotest™ ofrecen al usuario lecturas con la mejor precisión posible en la medición del pH.
Dispone de dos zonas indicadoras para obtener lecturas más precisas.Los rollos de papel de pH Macherey Nagel™ Duotest™ ofrecen al usuario lecturas con la mejor precisión posible en la medición del pH.
  • Proporciona resultados rápidos y fiables
  • Disponible para distintas graduaciones de pH
  • Muestra dos colores diferentes para cada valor de pH en intervalos de unidad de pH de 0,3 a 1
  • Permite una lectura más precisa y una buena estimación de los valores intermedios
Especificaciones
Intervalo de pH De 5 a 8
Formato Rollo
Graduaciones 5,0, 5,3, 5,6, 5,9, 6,2, 6,5, 6,8, 7,1, 7,4, 7,7, 8,0
Cantidad 1 unidad
Tipo Papel de pH
Longitud (métrico) 5 m
Anchura (métrico) 10 mm