Learn More
Dulcitol, TRC
Código de producto. 30007875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007875 100 g 100 g
30004075 1 g 1 g
30008529 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007875 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD720500100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 608-66-2
Fórmula molecular C6 H14 O6
Peso molecular (g/mol) 182.17
Sinónimo Dulcite, Dulcitol, Dulcose, Euonymit, Melampyrin, Melampyrit, NSC 1944
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5S)-hexano-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dulcitol
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5+,6-
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.079