Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dulcitol, 99 %
Código de producto. 15415469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15415469 500 g 500 g
15405469 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15415469 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J63206.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Reactivo útil en bacteriología
Useful reagent in bacteriology
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 608-66-2
Fórmula molecular C6H14O6
Peso molecular (g/mol) 182.172
Número MDL MFCD00064288
Clave InChI FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N
Sinónimo dulcitol, galactitol, dulcite, d-galactitol, dulcose, euonymit, melampyrin, melampyrit, d-dulcitol, 2r,3s,4r,5s-hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
PubChem CID 11850
ChEBI CHEBI:16813
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5S)-hexano-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dulcitol
Punto de fusión 187°C to 191°C
Color Blanco
Densidad 1.47
Punto de ebullición 275°C to 280°C (1 mmHg)
Cantidad 500 g
Beilstein 1721903
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,4332
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo