Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dulcitol, 99+ %
Código de producto. 10608254 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10608254 500 g Frasco de vidrio 500 g
10279213 25 g Frasco de vidrio 25 g
10569430 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10608254 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 117705000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 608-66-2 | C6H14O6 | 182.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 608-66-2
Fórmula molecular C6H14O6
Peso molecular (g/mol) 182.17
Número MDL MFCD00064288
Clave InChI FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N
Sinónimo dulcitol, galactitol, dulcite, d-galactitol, dulcose, euonymit, melampyrin, melampyrit, d-dulcitol, 2r,3s,4r,5s-hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
PubChem CID 11850
ChEBI CHEBI:16813
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5S)-hexano-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dulcitol
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 188°C to 189°C
Color Blanco
Punto de ebullición 275°C to 280°C (1.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (ELSD) (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 g
Beilstein 01, 544
Índice Merck 15, 4362
Información de solubilidad (3% in water) Colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.17
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo