Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dulcitol, 97 %
Product Code. 11438337
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11438337 500 g 500 g
11418337 25 g 25 g
11428337 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11438337 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. A18402.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 608-66-2 | C6H14O6 | 182.172 g/mol
Dulcitol is important in studies related to cataract formation, hepatosplenμly and mental retardation. It is used as a substrate to identify, differentiate and characterize galactitol dehydrogenase(s). It is also used as a reference compound in analytical procedures developed to analyze sugar alcohols in plants and food.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El Dulcitol es importante en estudios relacionados con la formación de cataratas, hepatoesplenomegalia y discapacidad intelectual.µ Se utiliza como sustrato para identificar, diferenciar y caracterizar galactitol deshidrogenasa. También se utiliza como compuesto de referencia en procedimientos analíticos desarrollados para analizar alcoholes de azúcar en plantas y alimentos.
Solubilidad
Soluble en agua (30 g/l a 14°C).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes. Almacenénese bajo gas inerte seco. Es higroscópico por naturaleza.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 608-66-2
Fórmula molecular C6H14O6
Peso molecular (g/mol) 182.172
Número MDL MFCD00064288
Clave InChI FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N
Sinónimo dulcitol, galactitol, dulcite, d-galactitol, dulcose, euonymit, melampyrin, melampyrit, d-dulcitol, 2r,3s,4r,5s-hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
PubChem CID 11850
ChEBI CHEBI:16813
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5S)-hexano-1,2,3,4,5,6-hexol
SMILES C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Dulcitol
Punto de fusión 187°C to 191°C
Densidad 1.47
Punto de ebullición 275°C to 280°C (1 mmHg)
Cantidad 500 g
Beilstein 1721903
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,4332
Información de solubilidad Soluble in water (30g/L at 14°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.17
Porcentaje de pureza 97%