Learn More
Corning™ Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco
BIOPHARMA
Código de producto. 15343571
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10.000 mL
20.000 mL
6 x 500 mL
Concentración:
10x
1x
Tamaño de la unidad:
10 litros
20 litros
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Concentración unitSize
15343571 6 x 500 mL 10x paquete de 6
15353631 20.000 mL 1x 20 litros
15363631 10.000 mL 1x 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15343571 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 20031CV
Se utiliza sola o en combinación con otros agentes para el lavado de tejidos y células
  • Proporciona a las células agua e iones inorgánicos
  • Mantiene el pH fisiológico y la presión osmótica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco
Concentración 10x
Cantidad 6 x 500 mL