Learn More
Corning™ Medio Dulbecco
BIOPHARMA
Código de producto. 15353781
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 L
Formulación:
Aminoácidos, vitaminas, 4,5 g/l de glucosa
Tamaño de la unidad:
10 litros
Código de producto. Cantidad Formulación unitSize
15353781 10 L Aminoácidos, vitaminas, 4,5 g/l de glucosa 10 litros
1 options
Código de producto. 15353781 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 90013PB
Para evaluar las características de promoción del crecimiento y citotoxicidad, los productos de Corning Classical Media se someten a una variedad de pruebas para determinar la funcionalidad y toxicidad mediante el análisis de promoción del crecimiento. El rendimiento del producto se mide por las proporciones de cosecha a planta o por el aumento de veces según las especificaciones predeterminadas. Los productos de medios clásicos líquidos y en polvo también se prueban para determinar el pH y la osmolalidad. Los polvos de medios clásicos también se prueban para determinar la humedad residual. Las pruebas de pH y osmolalidad se realizan de acuerdo con procedimientos específicos en los que todos los equipos se calibran según los estándares trazables al National Institute of Standards and Technology (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología estadounidense). Las pruebas biológicas de los productos de medios clásicos líquidos Corning garantizan niveles bajos de endotoxinas, micoplasma y ausencia de contaminación. Endotoxinas: los productos de medios clásicos se prueban para detectar endotoxinas bacterianas mediante el ensayo cromogénico del lisado de almoebocito Limulus (LAL). Para su liberación, cada lote de medios clásicos líquidos estándar debe tener un nivel de endotoxinas inferior a 0,25 UE/ml. Los productos de medios en polvo clásicos deben tener un nivel de endotoxinas inferior a 0,25 EU/ml cuando se produzca con un peso de fórmula con agua con bajo contenido de endotoxinas. Todos los productos de medios clásicos líquidos Corning se prueban para determinar la esterilidad y los productos de medios clásicos líquidos se prueban para estableces el micoplasma fuera de sitio utilizando un método de gran volumen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Cultivos primarios de células de ratón y pollo
Tipo de producto Medio Dulbecco
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células primarias
Cantidad 10 L
Certificaciones/conformidad
Nivel de endotoxinas <0,25 EU/ml
Formulación Aminoácidos, vitaminas, 4,5 g/l de glucosa