Especificaciones
| Cantidad | 0,1 mL |
| Contenido y almacenamiento | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Categoría de investigación | Zinc Finger |
| Objetivo | DTX2 |
| Sinónimo | deltex (Drosophila) homolog 2, deltex homolog 2 (Drosophila), Deltex2, hDTX2, MGC71098, protein deltex-2, RING finger protein 58, RNF58KIAA1528deltex2, zinc ion binding protein |
| Símbolo de gen | DTX2 |