missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DSS1 Antibody [Allophycocyanin], Novus Biologicals™

Código de producto. 30599955 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30599955 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30599955 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP346629APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

DSS1 Polyclonal antibody specifically detects DSS1 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DSS1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado APC
Formulación PBS
Alias de gen 26S proteasome complex subunit DSS1, Deleted in split hand/split foot protein 1, deleted in split-hand/split-foot 1, DSS1Split hand/foot malformation type 1 protein, ECD, SEM1, Shfdg1, SHSF1SHFD1, Split hand/foot deleted protein 1, split hand/foot malformation (ectrodactyly) type 1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno split hand/foot malformation(ectrodactyly) type 1. (Uniprot# P60896)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7979
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.