Learn More
dsRNA Antibody (1D3), PerCP, R&D Systems™
Código de producto. 18607294 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18607294 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18607294 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP320110PCP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    518.17€
    458.85€ / 0.1 ml
    Ahorro 59.32€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
dsRNA Monoclonal specifically detects dsRNA in Multi-species samples. It is validated for ELISA∣Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno dsRNA
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1D3
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry
Formulación PBS
Alias de gen Double-stranded RNA
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno RDV-RNA-methylated bovine serum albumin complex.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Multi-species
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Línea de productos Novus