missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DSN1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18637166 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18637166 25 μL 25 microlitros
18687847 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18637166 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP26861925ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

DSN1 Polyclonal antibody specifically detects DSN1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DSN1
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Alias de gen C20orf172, chromosome 20 open reading frame 172, dJ469A13.2, DSN1, MIND kinetochore complex component, homolog (S. cerevisiae), FLJ13346, hKNL-3, kinetochore null 3 homolog, kinetochore-associated protein DSN1 homolog, KNL3, MIS13MGC32987
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: LSHQERLQSKSLHLSPQEQSASYQDRRQSWRRASMKETNRRKSLHPIHQGITELSRSISVDLAESKRLGCLLLSSFQFSIQKLEPFLRDTKGFSLESFRAKASSLSEELKHFADGLETDGTLQ
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79980
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.