Learn More
Kimberly-Clark™ Toallitas KIMTECH™ White WETTASK DS
Código de producto. 12645616 Tienda Kimberly-Clark Professional Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Fibra
Tamaño de la unidad:
6 rollos
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
12645616 Fibra 6 rollos
1 options
Código de producto. 12645616 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 7767
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Controla los costes y mejora la seguridad al reducir los derrames en entornos de atención sanitaria de gran carga de trabajo. Las toallitas Kimberly-Clark™ KIMTECH™ White WETTASK DS proporcionan un sistema hermético de uso repetido utilizando paños previamente empapados.
  • Perfecto para el control de infecciones en entornos de atención sanitaria con gran carga de trabajo.
  • Resistente al moho y a las bacterias.
  • Diseñado para su uso con un sistema de toallitas hermético y rellenable que utiliza paños prehumedecidos para ayudar a controlar los costes de disolventes y desinfectantes, y mejorar la seguridad al reducir los derrames.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Rollo de toallitas DS
Longitud (métrico) 31,8 cm
Anchura (métrico) 30,5 cm
Material Fibra
Dimensiones (L x An) 31,80 x 30,50 cm
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y desinfección