Learn More
Equip Labo™ Bancos Dry Bare
Código de producto. 12587696
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo (métrico):
600 mm
750 mm
Anchura (métrico):
600 mm
900 mm
120 cm
150 cm
180 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fondo (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
12587696 600 mm 120 cm cada uno
12556506 600 mm 600 mm cada uno
12557806 600 mm 900 mm cada uno
12566506 600 mm 150 cm cada uno
12558335 750 mm 120 cm cada uno
12507806 750 mm 150 cm cada uno
12568335 750 mm 180 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 12587696 Proveedor Equip Labo™ N.º de proveedor 8020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    787.00€
    657.15€ / paquete de 1
    Ahorro 129.85€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Tipo de producto Banco Dry Bare
Fondo (métrico) del estante 150 mm
Fondo (métrico) 600 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 600 x 1200 x 900 mm
Altura (métrico) 900 mm
Capacidad portante (métrico) 130 kg
Garantía 12 meses
Anchura (métrico) 120 cm