Learn More
Eppendorf™ Rotor T-60-11 con tapa
Código de producto. 10104771 Tienda Eppendorf Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Centrífuga 5810/5810R
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10104771 Centrífuga 5810/5810R 1 PCS
1 options
Código de producto. 10104771 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5804730003
Diseñado para centrífuga Eppendorf 5810/5810 R.
  • Rotor T-60-11
  • Rotores para centrífuga 5810/5810 R
  • Incluye tapa del rotor
  • Para tubos de 1,5 ml/2,0 ml
  • Sin adaptador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Rotor T-60-11 con tapa
Para utilizar con (equipo) Centrífuga 5810/5810R
Incluye Tapa