Learn More
DREF Antibody (PCRP-ZBED1-1E1), FITC, R&D Systems™
Código de producto. 18606558 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18606558 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18606558 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308861F
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
DREF Monoclonal specifically detects DREF in Human samples. It is validated for Flow Cytometry∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Protein Array∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DREF
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Protein Array, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-ZBED1-1E1
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen Ac-like transposable element, ALTEDNA replication-related element binding factor, hDREF, KIAA0785dREF homolog, Putative Ac-like transposable element, putative Ac-like transposon, TRAMPDREFBED-type zinc finger domain-containing protein 1, zinc finger BED domain-containing protein 1, zinc finger, BED-type containing 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human DREF protein (Uniprot: O96006)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9189
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Línea de productos Novus