Learn More
DRAP1 Antibody (PCRP-DRAP1-1A12), DyLight 405, Novus Biologicals™
Código de producto. 18582348 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18582348 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18582348 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP324152V
Mouse Monoclonal Antibody
DRAP1 Monoclonal antibody specifically detects DRAP1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DRAP1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon PCRP-DRAP1-1A12
Conjugado DyLight 405
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen dr1-associated corepressor, Dr1-associated protein 1, DR1-associated protein 1 (negative cofactor 2 alpha), NC2-alphaNegative co-factor 2-alpha, negative cofactor 2 alpha
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human DRAP1 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10589
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ