missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DPPII/QPP/DPP7 Antibody [mFluor Violet 500 SE], Novus Biologicals™

Código de producto. 30656573 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30656573 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30656573 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF3436MFV500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

DPPII/QPP/DPP7 Polyclonal antibody specifically detects DPPII/QPP/DPP7 in Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot,Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DPPII/QPP/DPP7
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot, Neutralization
Clasificación Polyclonal
Conjugado mFluor Violet 500 SE
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen carboxytripeptidase, Dipeptidyl aminopeptidase II, dipeptidyl arylamidase II, dipeptidyl peptidase 2, Dipeptidyl peptidase 7, Dipeptidyl peptidase II, dipeptidylpeptidase 7, dipeptidyl-peptidase 7, dipeptidyl-peptidase II, DPP II, DPP2, DPPII, EC 3.4.14.2, QPP, Quiescent cell proline dipeptidase
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse DPPII/QPP/DPP7, Asp34-Arg506, Accession # NP_114031
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29952
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.