missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DPP8 Antibody [Alexa Fluor« 532], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30511510 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30511510 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30511510 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP338387AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

DPP8 Polyclonal antibody specifically detects DPP8 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DPP8
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen dipeptidyl peptidase 8, Dipeptidyl peptidase IV-related protein 1, dipeptidyl peptidase IV-related protein-1, dipeptidylpeptidase 8, dipeptidyl-peptidase 8, DP8Dipeptidyl peptidase VIII, DPP VIII, DPRP-1, DPRP1Prolyl dipeptidase DPP8, EC 3.4.14.5, FLJ14920, FLJ20283, MGC26191, MSTP141
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 10-230 of human DPP8 (NP_932065.1).,, Sequence:, IKSGKCNMAAAMETEQLGVEIFETADCEENIESQDRPKLEPFYVERYSWSQLKKLLADTRKYHGYMMAKAPHDFMFVKRNDPDGPHSDRIYYLAMSGENRENTLFYSEIPKTINRAAVLMLSWKPLLDLFQATLDYGMYSREEELLRERKRIGTVGIASYDYHQGSGTFLFQAGSGIYHVKDGGPQGFTQQPLRPNLVETSCPNIRMDPKLCPADPDWIAF
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54878
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.