Learn More
DPP3 Antibody (SR2247), R&D Systems™
Código de producto. 18611384 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18611384 50 μg 50 microlitros
18609644 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18611384 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32248750ul
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
DPP3 Monoclonal specifically detects DPP3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DPP3
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon SR2247
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gen Dipeptidyl aminopeptidase III, Dipeptidyl arylamidase III, dipeptidyl peptidase 3, Dipeptidyl peptidase III, dipeptidylpeptidase 3, dipeptidyl-peptidase 3, dipeptidylpeptidase III, DPP III, DPPIII, EC 3.4.14.4, FLJ11387, FLJ22331
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human DPP3 (Uniprot #: Q9NY33)
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10072
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus