Learn More
DPH, MedChemExpress
Código de producto. 16471217
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16471217 50 mg 50 miligramos
16404978 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16471217 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12070
MedChemExpress DPH is a potent cell permeable c-Abl activator, which displays potent enzymatic and cellular activity in stimulating c-Abl activation.
DPH is a potent cell permeable c-Abl activator, which displays potent enzymatic and cellular activity in stimulating c-Abl activation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DPH
CAS 484049-04-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H13FN4O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (297.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC(C(N1)C2=CN(N=C2C3=CC=C(C=C3)F)C4=CC=CC=C4)=O
Peso molecular (g/mol) 336.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.32
Porcentaje de pureza 98.59%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease