Learn More
DPEP2 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Código de producto. 18346065 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18346065 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18346065 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP300197AF750
Rabbit Polyclonal Antibody
DPEP2 Polyclonal specifically detects DPEP2 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DPEP2
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen dipeptidase 2, EC 3.4.13.19, MBD2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant DPEP2 (AAH24021.1; Met1-Ser376).
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64174
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG