Learn More
DP2 Antibody (2E6), Novus Biologicals™
Código de producto. 18315967 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18315967 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18315967 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00007029M01
Mouse Monoclonal Antibody
DP2 Monoclonal antibody specifically detects DP2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno DP2
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2E6
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_006277
Alias de gen DKFZp313O196, DP2Dp-2, E2F dimerization partner 2, FLJ39131, transcription factor Dp-2, transcription factor Dp-2 (E2F dimerization partner 2)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno TFDP2 (NP_006277, 1 a.a. ~ 110 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MIISTPQRLTSSGSVLIGSPYTPAPAMVTQTHIAEATGWVPGDRKRARKFIDSDFSESKRSKKGDKNGKGLRHFSMKVCEKVQRKGTTSYNEVADELVSEFTNSNNHLAA
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7029
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ