Learn More
Doxepina N-óxido, TRC
Código de producto. 30138421
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138421 50 mg 50 miligramos
30132611 100 mg 100 miligramos
30007284 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138421 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD55001050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22684-91-9
Fórmula molecular C19H21NO2
Peso molecular (g/mol) 295.38
Sinónimo 3-Dibenz[b,e]oxepin-11(6H)-ylidene-N,N-dimethyl-1-propanamine N-Oxide, N,N-Diethyldibenz[b,d]oxepin-11(6H),α-propylamine N-Oxide;
Nombre IUPAC 3-(6H-benzo[c][1]benzoxepina-11-ilideno)-N,N-dimetilpropan-1-óxido de amina
SMILES O=N(C)(C)CC/C=C1C2=C(C=CC=C2)OCC3=C/1C=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxepin N-Oxide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21NO2/c1-20(2,21)13-7-11-17-16-9-4-3-8-15(16)14-22-19-12-6-5-10-18(17)19/h3-6,8-12H,7,13-14H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1572